3-(Dimetilamino)fenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
B23067.06
B23067.14
B23067.22
B23067.06EA
29.9
EUR
B23067.06
B23067.14
B23067.22
3-(Dimetilamino)fenol ≥97%
3-(Dimetilamino)fenol
Purity: 97+%
CAS No.: 99-07-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 267°
Beilstein Reference: 774631
MDL No.: MFCD00002264
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Pto. Ebullición: 267 °C Pto. de fusión: 80…84 °C Pto. de inflamación: 148 °C (298 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002264 Núm. CAS: 99-07-0 EINECS: 202-727-0 |