N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
170790050 170790250 170791000
ACRO170790050EA 46.2 EUR
ACRO170790050 ACRO170790250 ACRO170791000
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina 98%
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008309
Núm. CAS: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09367
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to purple to brown Crystals or flakes or granular solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %