N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TMPD, N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamina
L00559.09
L00559.18
L00559.09EA
55
EUR
L00559.09
L00559.18
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina ≥98%
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina
Purity: 98+%
CAS No.: 100-22-1
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1564025
Merck Reference: 14,9228
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00008309
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ MW: 164,25 g/mol Pto. Ebullición: 260 °C Pto. de fusión: 48…52 °C Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008309 Núm. CAS: 100-22-1 EINECS: 202-831-6 UN: 1673 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9228 |