N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: TMPD, N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21101.0005 8.21101.0025
8.21101.0005EA 61.3 EUR
8.21101.0005 8.21101.0025
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48…50 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008309
Núm. CAS: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09367
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 164.24 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 112 °C