Isocianato de 2-nitrofenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Isocyanato-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenylisocyanate
296690050 296690250
ACRO296690050EA 73.1 EUR
ACRO296690050 ACRO296690250
Isocianato de 2-nitrofenilo 99%
Isocianato de 2-nitrofenilo
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Pto. Ebullición: 135…137 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 38…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007092
Núm. CAS: 3320-86-3
EINECS: 222-024-2
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
GC ≥98.5 %