Isocianato de 3-nitrofenilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
336180050 336180250
ACRO336180050EA 58.8 EUR
ACRO336180050 ACRO336180250
Isocianato de 3-nitrofenilo 97%
Isocianato de 3-nitrofenilo
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 50…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007220
Núm. CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %