Isocianato de 3-nitrofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
A16920.06 A16920.14
A16920.06EA 57 EUR
A16920.06 A16920.14
Isocianato de 3-nitrofenilo ≥97%
Isocianato de 3-nitrofenilo
Purity: 97% CAS No.: 3320-87-4 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Melting Point: 51-53° Boiling Point: 130-131°/11mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007220
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007220
Núm. CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III