Isocianato de 4-nitrofenilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250
ACRO296700050EA 47.3 EUR
ACRO296700050 ACRO296700250
Isocianato de 4-nitrofenilo 98%
Isocianato de 4-nitrofenilo
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Pto. Ebullición: 277
Pto. de fusión: 56…62 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007306
Núm. CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %