Isocianato de 4-nitrofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
A11194.03 A11194.06 A11194.14
A11194.03EA 30.1 EUR
A11194.03 A11194.06 A11194.14
Isocianato de 4-nitrofenilo ≥97%
Isocianato de 4-nitrofenilo
Purity: 97% CAS No.: 100-28-7 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-59° Boiling Point: 137-138°/11mm Beilstein Reference: 389516 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00007306
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Pto. Ebullición: 137…138 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 56…59 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007306
Núm. CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 3335
ADR: 9 III