Isocianato de 2-etoxifenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Ethoxy-2-isocyanatobenzene
L11299.06
L11299.14
L11299.06EA
47.4
EUR
L11299.06
L11299.14
Isocianato de 2-etoxifenilo ≥97%
Isocianato de 2-etoxifenilo
Purity: 97%
CAS No.: 5395-71-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5270
Boiling Point: 119-120°/20mm
Beilstein Reference: 1102956
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002007
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163.18 g/mol Pto. Ebullición: 119…120 °C (20 mmHg) Densidad: 1.105 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) |
Número MDL:
MFCD00002007 Núm. CAS: 5395-71-1 UN: 2206 ADR: 6.1 III |