Isocianato de 4-etoxifenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene
L11509.06
L11509.14
L11509.06EA
45.6
EUR
L11509.06
L11509.14
Isocianato de 4-etoxifenilo ≥97%
Isocianato de 4-etoxifenilo
Purity: 97%
CAS No.: 32459-62-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 742647
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013877
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163.18 g/mol Pto. Ebullición: 235 °C Densidad: 1.110 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) |
Número MDL:
MFCD00013877 Núm. CAS: 32459-62-4 UN: 2206 ADR: 6.1 III |