Isocianato de 2-metoxifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene
A18075.06 A18075.14
A18075.06EA 50.1 EUR
A18075.06 A18075.14
Isocianato de 2-metoxifenilo ≥98%
Isocianato de 2-metoxifenilo
Purity: 98% CAS No.: 700-87-8 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5414 Odour: Pungent Boiling Point: 94-96°/10mm Beilstein Reference: 387700 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002004
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C (10 mmHg)
Densidad: 1.122
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00002004
Núm. CAS: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1 III