Isocianato de 3-metoxifenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Isocyanato-3-methoxybenzene
221160050 221160250
ACRO221160050EA 48.8 EUR
ACRO221160050 ACRO221160250
Isocianato de 3-metoxifenilo 99%
Isocianato de 3-metoxifenilo
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C (10 mmHg)
Densidad: 1.13 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Número MDL: MFCD00002019
Núm. CAS: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %