Isocianato de 4-metoxifenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
218760050 218760250
ACRO218760050EA 70.5 EUR
ACRO218760050 ACRO218760250
Isocianato de 4-metoxifenilo 99%
Isocianato de 4-metoxifenilo
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Pto. Ebullición: 106…110 °C (16 mmHg)
Densidad: 1.15 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Número MDL: MFCD00002026
Núm. CAS: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %