Isocianato de 4-metoxifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Isocyanato-4-methoxybenzene
A16805.06
A16805.14
A16805.06EA
63.8
EUR
A16805.06
A16805.14
Isocianato de 4-metoxifenilo ≥98%
Isocianato de 4-metoxifenilo
Purity: 98%
CAS No.: 5416-93-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Boiling Point: 119-120°/20mm
Beilstein Reference: 471920
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002026
Formula:
C₈H₇NO₂ MW: 149.15 g/mol Pto. Ebullición: 119…120 °C (20 mmHg) Densidad: 1.151 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) |
Número MDL:
MFCD00002026 Núm. CAS: 5416-93-3 EINECS: 226-513-1 UN: 2206 ADR: 6.1 III |