Isotiocianato de fenilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fenilo isotiocianato
160971000 160975000 160970025
ACRO160971000EA 67.4 EUR
ACRO160971000 ACRO160975000 ACRO160970025
Isotiocianato de fenilo 98%
Isotiocianato de fenilo
Formula: C₇H₅NS
MW: 135.19 g/mol
Pto. Ebullición: 221 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1.1288 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004798
Núm. CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,07450
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Specific gravity (20°C) 1.13 to 1.136