Isotiocianato de fenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 103-72-0
Molecular Formula: C7H5NS
Formula Weight: 135.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.6500
Odour: Pungent
Melting Point: -21°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 471392
Merck Reference: 14,7297
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00004798
Formula:
C₇H₅NS Pto. Ebullición: 220…221 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 1,131 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004798 Núm. CAS: 103-72-0 EINECS: 203-138-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,7297 |