Isotiocianato de fenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
8.07028.0100EA 66.1 EUR
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
Isotiocianato de fenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Isotiocianato de fenilo
Formula: C₇H₅NS
Pto. Ebullición: 221 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004798
Núm. CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,07450
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point -21 °C
Molar Mass 135.18 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.6497 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Synonyms Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Hill Formula C7H5NS
Chemical Formula C6H5NCS