Isotiocianato de 4-nitrofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11042.09
L11042.18
L11042.30
L11042.09EA
67.4
EUR
L11042.09
L11042.18
L11042.30
Isotiocianato de 4-nitrofenilo ≥97%
Isotiocianato de 4-nitrofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 2131-61-5
Molecular Formula: C7H4N2O2S
Formula Weight: 180.19
Odour: Irritating
Melting Point: 105-110°
Boiling Point: 137-138°/11mm
Beilstein Reference: 640027
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007307
Formula:
C₇H₄N₂O₂S MW: 180.19 g/mol Pto. Ebullición: 137…138 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 105…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007307 Núm. CAS: 2131-61-5 EINECS: 218-359-9 UN: 2923 ADR: 8 III |