Isotiocianato de 2-metoxi-4-nitrofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12150.03
L12150.06
L12150.03EA
31.1
EUR
L12150.03
L12150.06
Isotiocianato de 2-metoxi-4-nitrofenilo ≥97%
Isotiocianato de 2-metoxi-4-nitrofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 190774-55-1
Molecular Formula: C8H6N2O3S
Formula Weight: 210.21
Melting Point: 107-109°
Beilstein Reference: 6924925
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041379
Formula:
C₈H₆N₂O₃S MW: 210.21 g/mol Pto. de fusión: 107…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041379 Núm. CAS: 190774-55-1 UN: 2923 ADR: 8 III |