Isotiocianato de 2-metoxifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L11799.06 L11799.14
L11799.06EA 77.7 EUR
L11799.06 L11799.14
Isotiocianato de 2-metoxifenilo ≥98%
Isotiocianato de 2-metoxifenilo
Purity: 98% CAS No.: 3288-04-8 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6443 Odour: Pungent Boiling Point: 267° Beilstein Reference: 638293 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011675
Formula: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C
Densidad: 1.196
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011675
Núm. CAS: 3288-04-8
ADR: 8 III