Isotiocianato de 3-metoxifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methoxyphenylisothiocyanate
A15090.14 A15090.06 A15090.22
A15090.14EA 142 EUR
A15090.14 A15090.06 A15090.22
Isotiocianato de 3-metoxifenilo ≥98%
Isotiocianato de 3-metoxifenilo
Purity: 98% CAS No.: 3125-64-2 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Pungent Boiling Point: 133-134°/10mm Beilstein Reference: 775987 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00040335
Formula: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
Pto. Ebullición: 133…134 °C (10 mmHg)
Densidad: 1.179
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040335
Núm. CAS: 3125-64-2
ADR: 8 III