Isotiocianato de 4-(metiltio)fenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L09270.03 L09270.06
L09270.03EA 37.1 EUR
L09270.03 L09270.06
Isotiocianato de 4-(metiltio)fenilo ≥97%
Isotiocianato de 4-(metiltio)fenilo
Purity: 97% CAS No.: 15863-41-9 Molecular Formula: C8H7NS2 Formula Weight: 181.28 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 127-128°/1mm Beilstein Reference: 2082547 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041368
Formula: C₈H₇NS₂
MW: 181.28 g/mol
Pto. Ebullición: 127…128 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 48…51 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041368
Núm. CAS: 15863-41-9
UN: 2923
ADR: 8 III