1,4-Diisotiocianato de fenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
417510050 417510250
ACRO417510050EA 130 EUR
ACRO417510050 ACRO417510250
1,4-Diisotiocianato de fenilo 99%
1,4-Diisotiocianato de fenilo
Formula: C₈H₄N₂S₂
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 129…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004811
Núm. CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01304
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige to light grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %