1,4-Diisotiocianato de fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fenilo 1,4-diisotiocianato, Bitoscanato
L09756.03 L09756.06 L09756.14
L09756.03EA 36.2 EUR
L09756.03 L09756.06 L09756.14
1,4-Diisotiocianato de fenilo ≥98%
1,4-Diisotiocianato de fenilo
Purity: 98% CAS No.: 4044-65-9 Molecular Formula: C8H4N2S2 Formula Weight: 192.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 2414340 Merck Reference: 14,1308 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00004811
Formula: C₈H₄N₂S₂
MW: 192.27 g/mol
Pto. Ebullición: 319
Pto. de fusión: 128…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004811
Núm. CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2923
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,01304