2-Amino-5-nitrofenol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
400902500 400900010 400900250 400900500
ACRO400902500EA 238 EUR
ACRO400902500 ACRO400900010 ACRO400900250 ACRO400900500
2-Amino-5-nitrofenol 95%
2-Amino-5-nitrofenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 198…202 °C (desc.)
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007692
Núm. CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Rust brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥96.0 %