2-Amino-5-nitrofenol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-nitroaniline
B20870.14
B20870.22
B20870.14EA
37.1
EUR
B20870.14
B20870.22
2-Amino-5-nitrofenol 96%
2-Amino-5-nitrofenol
Purity: 96%
CAS No.: 121-88-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 972974
Formula:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154.13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Densidad: 1.54 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007692 Núm. CAS: 121-88-0 EINECS: 204-503-8 |