2-Amino-3-nitrofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
382040050 382040250
ACRO382040050EA 47.2 EUR
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrofenol 98%
2-Amino-3-nitrofenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Pto. de fusión: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010875
Núm. CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %