2-Amino-3-nitrofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-6-nitroaniline
H27472.14
H27472.06
H27472.14EA
265
EUR
H27472.14
H27472.06
2-Amino-3-nitrofenol 98%
2-Amino-3-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 603-85-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 212°
Beilstein Reference: 2804307
Formula:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154.13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010875 Núm. CAS: 603-85-0 EINECS: 210-060-1 |