4-Amino-3-nitrofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-2-nitroaniline
335220050 335220250 335221000
ACRO335220050EA 32.1 EUR
ACRO335220050 ACRO335220250 ACRO335221000
4-Amino-3-nitrofenol 98%
4-Amino-3-nitrofenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066310
Núm. CAS: 610-81-1
EINECS: 210-236-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C
HPLC ≥97.5 %