4-Amino-3-nitrofenol 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Hydroxy-2-nitroaniline

L09487.06 L09487.14
L09487.06EA 37.2 EUR
L09487.06 L09487.14
4-Amino-3-nitrofenol 98%
4-Amino-3-nitrofenol

Purity: 98% CAS No.: 610-81-1 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Odour: Characteristic Melting Point: 148-153° Beilstein Reference: 2210196 MDL No.: MFCD00066310

Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 148…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066310
Núm. CAS: 610-81-1
EINECS: 210-236-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR