2-Fenoxietilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12225.14
A12225.03
A12225.06
A12225.14EA
521
EUR
A12225.14
A12225.03
A12225.06
2-Fenoxietilamina 98%
2-Fenoxietilamina
Purity: 98%
CAS No.: 1758-46-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Amine-like
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 774671
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052975
Formula:
C₆H₅OCH₂CH₂NH₂ Pto. Ebullición: 88…90 °C (1 mmHg) Densidad: 1,048 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052975 Núm. CAS: 1758-46-9 EINECS: 217-153-6 ADR: 8,III |