o-Anísidina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxianilina, 2-Anísidina
104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 116 EUR
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anísidina 99+%
o-Anísidina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 225
Pto. de fusión: 3…6 °C
Densidad: 1.092 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007688
Núm. CAS: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00670
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %