o-Anísidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxianilina, 2-Anísidina
A10288.0B A10288.0I A10288.30
A10288.0BEA 107 EUR
A10288.0B A10288.0I A10288.30
o-Anísidina ≥99%
o-Anísidina
Purity: 99% CAS No.: 90-04-0 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Flash Point: 98°(208°F) Physical Form: Liquid Density: 1.092 Refractive Index: 1.5740 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Yellow to brown Melting Point: 5-6° Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 386210 Merck Reference: 14,667 UN No.: 2431 MDL No.: MFCD00007688
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1.092
Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007688
Núm. CAS: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00670