m-Anísidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Metoxianilina, 3-Anísidina
104820050 104821000 104822500 104820010
ACRO104820050EA 34.7 EUR
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500 ACRO104820010
m-Anísidina 99%
m-Anísidina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 250…251 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -2
Densidad: 1.102 g/cm³
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007783
Núm. CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00670
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %