m-Anísidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Metoxianilina, 3-Anísidina
A10815.0B
A10815.18
A10815.30
A10815.0BEA
326
EUR
A10815.0B
A10815.18
A10815.30
m-Anísidina ≥98%
m-Anísidina
Purity: 98%
CAS No.: 536-90-3
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.5810
Odour: Characteristic
Melting Point: -1°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 386119
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2431
MDL No.: MFCD00007783
Formula:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Pto. Ebullición: 250…251 °C Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1.101 Pto. de inflamación: 126 °C (258 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007783 Núm. CAS: 536-90-3 EINECS: 208-651-4 UN: 2431 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,00670 |