p-Anísidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metoxianilina, 4-Anísidina
104830010 104830050 104832500
ACRO104830010EA 107 EUR
ACRO104830010 ACRO104830050 ACRO104832500
p-Anísidina 99%
p-Anísidina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 243
Pto. de fusión: 56…59 °C
Densidad: 1.06 g/cm³
Pto. de inflamación: 122
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007864
Núm. CAS: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00670
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %