p-Anísidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Metoxianilina, 4-Anísidina
A10946.0B
A10946.22
A10946.36
A10946.0BEA
158
EUR
A10946.0B
A10946.22
A10946.36
p-Anísidina ≥99%
p-Anísidina
Purity: 99%
CAS No.: 104-94-9
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 122°(251°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 240-243°
Beilstein Reference: 471556
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007864
Formula:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Pto. Ebullición: 240…243 °C Pto. de fusión: 56…60 °C Densidad: 1.089 Pto. de inflamación: 122 °C (251 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007864 Núm. CAS: 104-94-9 EINECS: 203-254-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,00670 |