p-Anísidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Metoxianilina, 4-Anísidina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00458.0100
8.00458.0500
8.00458.0100EA
47.5
EUR
8.00458.0100
8.00458.0500
p-Anísidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
p-Anísidina
Formula:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Pto. Ebullición: 243 Pto. de fusión: 55…58 °C Densidad: 1.2 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 122 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007864 Núm. CAS: 104-94-9 EINECS: 203-254-2 UN: 3143 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,00670 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 21 g/l (20 °C) |
Melting Point | 55 - 58 °C |
Molar Mass | 123.15 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 243 °C |
Vapor Pressure | 0.02 hPa (20 °C) |
Flash Point | 122 °C |
Density | 1.06 g/cm3 (63 °C) |
pH | 7.7 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 450 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |