2-Aminofenol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
104260050 104261000 104265000
ACRO104260050EA 37.1 EUR
ACRO104260050 ACRO104261000 ACRO104265000
2-Aminofenol 99%
2-Aminophenol
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 164 °C (15mbar)
Pto. de fusión: 172…177 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Número MDL: MFCD00007690
Núm. CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00460
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) White to brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %