2-Aminofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
A13735.22 A13735.36
A13735.22EA 34.5 EUR
A13735.22 A13735.36
2-Aminofenol 99%
2-Aminofenol
Purity: 99% CAS No.: 95-55-6 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 175°(347°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 150°/11mm Beilstein Reference: 606075 Merck Reference: 14,461 UN No.: 2512 MDL No.: MFCD00007690
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 150 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 173…177 °C
Densidad: 1,328
Pto. de inflamación: >175 °C (347 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007690
Núm. CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,461