2-Aminofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00419.0005 8.00419.0250 8.00419.1000 8.00419.9050
8.00419.0005EA 25.3 EUR
8.00419.0005 8.00419.0250 8.00419.1000 8.00419.9050
2-Aminofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Aminofenol
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >175 °C
Número MDL: MFCD00007690
Núm. CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00460
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point 172 - 174 °C (sublimed)
Molar Mass 109.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 150 °C (15 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (153 °C)
Flash Point 175 °C
Density 1.328 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 - 7.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C
Synonyms 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
Hill Formula C6H7NO
Chemical Formula 2-(NH2)C6H4OH