3-Aminofenol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
146102500
146100010
146100050
ACRO146102500EA
64.2
EUR
ACRO146102500
ACRO146100010
ACRO146100050
3-Aminofenol 99%
3-Aminofenol
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. Ebullición: 164 °C (15hPa) Pto. de fusión: 121…124 °C Densidad: 1,275 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007786 Núm. CAS: 591-27-5 EINECS: 209-711-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,00459 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to grey to light brown Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120 to 124 °C |
GC | ≥98.5 % |