3-Aminofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00420.0005 8.00420.0250 8.00420.1000 8.00420.9050
8.00420.0005EA 29.9 EUR
8.00420.0005 8.00420.0250 8.00420.1000 8.00420.9050
3-Aminofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
3-Aminofenol
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 122 °C
Densidad: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Número MDL: MFCD00007786
Núm. CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00459
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 26 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 164 °C (15 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 178 °C
Density 0.99 g/cm3 (25 °C)
pH 6.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Synonyms 3-Hydroxyaniline
Hill Formula C6H7NO
Chemical Formula 3-(NH2)C6H4OH