4-Aminofenol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Aminophenol, UrsolP Rodinal 4-Amino-1-hydroxybenzene p-Hyddroxyaniline 4-Aminophenol 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxyaniline
A13581.30
A13581.0B
A13581.0I
A13581.18
A13581.30EA
42.2
EUR
A13581.30
A13581.0B
A13581.0I
A13581.18
4-Aminofenol 98%
4-Aminophenol
Purity: 98%
CAS No.: 123-30-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 195°(383°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.29
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White, pale brown/purple
Odour: Phenol-like
Melting Point: 186-190°
Boiling Point: 284° dec.
Beilstein Reference: 385836
Merck Reference: 14,462
UN No.: 2512
MDL No.: MFCD00007869
Formula:
H₂NC₆H₄OH MW: 109,13 g/mol Pto. Ebullición: 284 °C (desc.) Pto. de fusión: 186…190 °C Densidad: 1,29 Pto. de inflamación: 195 °C (383 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007869 Núm. CAS: 123-30-8 EINECS: 204-616-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,462 |