Sulfanilamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminobencenosulfonamida
A13001.0E A13001.22 A13001.36
A13001.0EEA 358 EUR
A13001.0E A13001.22 A13001.36
Sulfanilamida ≥98%
Sulfanilamida
Purity: 98% CAS No.: 63-74-1 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Melting Point: 163-168° Beilstein Reference: 511852 Merck Reference: 14,8925 MDL No.: MFCD00007939
Formula: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172,21 g/mol
Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163…168 °C
Densidad: 1,08
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007939
Núm. CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Índice Merck: 14,8925
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM