Ácido sulfanílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150710010 150711000 150710025 150710100
ACRO150710010EA 110 EUR
ACRO150710010 ACRO150711000 ACRO150710025 ACRO150710100
Ácido sulfanílico 99%
Ácido sulfanílico
Formula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 365 °C
Densidad: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007886
Núm. CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Índice Merck: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to blue-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %