Ácido sulfanílico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
419841000
419845000
ACRO419841000EA
80.9
EUR
ACRO419841000
ACRO419845000
Ácido sulfanílico ACS
Ácido sulfanílico
Formula:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 365 °C Densidad: 1,485 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007886 Núm. CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Índice Merck: 13,09012 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤0.5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in sodium carbonate solution) |