Ácido sulfanílico 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-aminobencenosulfónico
41540.18
41540.30
41540.18EA
40.6
EUR
41540.18
41540.30
Ácido sulfanílico 98.0-102.0% ACS
Ácido sulfanílico
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 121-57-3
Molecular Formula: C6H7NO3S
Formula Weight: 173.19
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 365°
Beilstein Reference: 908765
Merck Reference: 14,8926
MDL No.: MFCD00007886
Reagent for chromatographic detection of histidine
Formula:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H MW: 173.19 g/mol Pto. Ebullición: 363 Pto. de fusión: ∼365 °C Densidad: 1.485 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007886 Núm. CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Índice Merck: 14,8926 |