Ácido sulfanílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 121-57-3
Molecular Formula: C6H7NO3S
Formula Weight: 173.19
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.485
Appearance: White to pale brown
Melting Point: ca 365°
Beilstein Reference: 908765
Merck Reference: 14,8926
MDL No.: MFCD00007886
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticals
Formula:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼365 °C Densidad: 1,485 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007886 Núm. CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Índice Merck: 14,8926 |